Imprimer
Fours d'hybridation, HB-500 Minidizer
Fournisseur: Analytik Jena
732-4315EA 2880 EUR
732-4315
Fours d'hybridation, HB-500 Minidizer
Étuves Fours à hybridation
Le four Minidizer est un appareil de table à la fois compact et portable. Il est particulièrement adapté pour une utilisation dans de petits laboratoires ou ceux disposant d'une surface limitée. Le couvercle s'ouvre pour permettre d'accéder aisément au carrousel (amovible pour faciliter le retrait des flacons).
  • Commandes de température et de vitesse de rotation précises
  • Fonction de mélange dynamique adaptée aux conditions nécessaires au screening de bibliothèques d'ADN complémentaire, à la synthèse d'amorces et à l'hybridation d'acides nucléiques
  • Intérieur en acier inoxydable facile à nettoyer