Idéaux pour les techniques de transfert où l'ARN et l'ADN ou les protéines sont immobilisés sur des filtres en nylon ou en nitrocellulose. La détection de la séquence souhaitée est généralement effectuée par les sondes radioactives ou colorimétriques.
- Hybrigene HB-3D:
- Qualité polyvalente économique offrant une précision et une uniformité de température excellentes
- Hybrigene est une alternative compacte et empilable au Hybridiser HB-1D, lorsque la question de l'espace passe au premier plan et que le rendement n'est pas une priorité
- Possibilité d'empiler jusqu'à trois fours, ce qui gagne une place non négligeable dans les laboratoires
- Supporte jusqu'à 16 mini tubes en verre et quatre grands
Hybridiser HB-1D:
Vitesse de rotation réglable
Haute capacité ; jusqu'à 24 mini tubes ou 6 grands tubes uniques peuvent être utilisés
Les hybridations peuvent être réalisées dans un volume minimal de 5 ml
Pieds réglables pour une mise à niveau précise
Porte vitrée à double vitrage ; silencieuse et sécurisée, offrant une protection durable
Informations de commande: une large gamme d'accessoires est disponible, notamment des mini tubes, des supports pour tubes, des bagues d'étanchéité haute température (pour une utilisation jusqu'à 100 °C), des étagères, des plates-formes basculantes, etc. Plus d'informations sur demande.