Imprimer
Pipette pour usage répétitif, HandyStep® electronic
Fournisseur: Brand
HandyStep® electronic
613-0003EA 706 EUR
613-0003 612-5670
Pipette pour usage répétitif, HandyStep® electronic
Pipettes Pipettes à répétition
Le distributeur électonique HandyStep® est contrôlé par microprocesseur pour des volumes en séries, sans fatigue et à précision constante, indépendamment des conditions d'expérience.
  • Système de codage pour une détection automatique de la taille de la pointe PD-Tip Brand utilisée
  • Ajustement du volume réglable de 1 µl à 50 ml
  • Écran LCD avec affichage du volume, mode opératoire, nombre de cycles de distribution, vitesse d'aspiration/de distribution et niveau de charge de la batterie rechargeable NiMH
  • Trois fonctions: Distribution, distribution AUTO et pipetage
  • Contrôle simple et intuitif des fonctions via le bouton MENU
  • Modèle à interface RS232 comme composant clé de l'intégration des systèmes automatisés
Il offre les trois fonctions suivantes: Distribution, distribution AUTO et pipetage. En mode automatique, l'appareil effectue trois étapes de distribution, calcule le temps de distribution, et distribue le liquide restant selon le même temps. Il est conçu de façon ergonomique pour un confort d'utilisation exceptionnel. Le distributeur HandyStep® electronic est alimenté par une batterie rechargeable qui peut être remplacée facilement et rechargée rapidement. Il est compatible avec les pointes de distribution les plus couramment utilisées.
Information de livraison: Chaque distributeur électronique HandyStep® est certifié conforme et livré avec certificat de performances, bloc batterie NiMH, station de recharge et adaptateur AC. Également inclus: Pointe PD-Tip de chaque taille (0,5 ml/1,25 ml/2,5 ml/5 ml/12,5 ml). Le modèle à interface RS232 est en outre livré avec câble d'interface, logiciel (pour applications avec système d'exploitation de démarrage Windows 95), et bibliothèque HSeBRAND.DLL.