Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
    • In Stock (238)
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
pipettes-monocanal
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/97/98/18989798.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"69"
Trier par:
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les pipettes ergonomiques hautes performances (Ergonomic High Performance, EHP) assurent exactitude et précision. Les nouvelles fonctionnalités ergono...
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les pipettes combinent une exactitude, précision et robustesse supérieure avec une conception ergonomique de pointe.
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les pipettes légères Standard Line offrent exactitude et précision. Leurs caractéristiques ergonomiques, comme la forme profilée de la poignée et le s...
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Les pipettes ultra haute performance VWR offrent une précision, une exactitude, ainsi qu'une ergonomie, une légèreté et une durabilité éprouvées.
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Pipette, monocanal, VWR®, Volume fixe, 200 µl, Précision: ±0,6 %, Répétabilité: <0,3 %, Pour pointe: 200 µl
Fournisseur:  VWR Collection
Description:   Cette pipette à déplacement d'air, avec deux volumes fixes précalibrés, permet d'effectuer des pipetages de 1 et 0,1 ml du même liquide. Alt...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  Brand
Description:   Pipette idéale pour les applications de laboratoire soumises à des normes de précision strictes. La Transferpette® 0,1 - 1 µl assure une précisio...
Fournisseur:  Brand
Description:   Idéales pour pipeter les milieux de viscosité élevée jusqu'à 140 000 mm²/s ou de densité élevée jusqu'à 13,6 g/cm³ (solutions protéiniq...
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 69
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Suivant