Imprimer
Votre recherche pour: Protéines purification
296  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"296"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Merck
Description: Ion Exchanger I is a strong acid cation exchangers widely used in separation of noble earths and amino acids, water treatment, analysis and food indus...
Numéro de catalogue: (61768-1ML)
Fournisseur: Merck
Description: 50% aqueous suspension in 1 M NaCl.
UOM: 1 * 1 mL
Fournisseur: Avantor
Description: The J.T.Baker® BAKERBOND® PROchievA™ protein A resin offers superior dynamic binding capacity with excellent alkaline stability ...
Fournisseur: Avantor
Description: Les plaques d’extraction liquide (SLE) J.T.Baker® BAKERBOND® constituent une alternative idéale et plus rapide aux méthodes d’extractions traditionnel...
Fournisseur: Avantor
Description: Silica-based media used for the purification of proteins based on differential salt induced hydrophobicity. Mixed mode provides unique selectivity wit...
Fournisseur: Avantor
Description: J.T.Baker® BAKERBOND® protein precipitation plates enable fast protein removal from biological samples.
Numéro de catalogue: (786-391)
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Immobilised D-galactose resin
UOM: 1 * 5 mL
Fournisseur: G-Biosciences
Description: The Pearl™ IgG purification resin allows for the one-step purification of immunoglobulin G from serum. The resin binds the high abundant, non-IgG prot...
Numéro de catalogue: (IMMRIR1007)
Fournisseur: ImmunoReagents
Description: ImmunoReagents Bovine IgG Affinity Prep resins are prepared using highly purified species specific immunoglobulins. This resin is suitable for removal...
UOM: 1 * 2 mL
Numéro de catalogue: (IMMRIR1015)
Fournisseur: ImmunoReagents
Description: ImmunoReagents Sheep IgG Affinity Prep resins are prepared using highly purified species specific immunoglobulins. This resin is suitable for removal ...
UOM: 1 * 2 mL
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Nickel chelating resin, Type: Liquid
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Protein proteomic control, plant, 2×2 mg
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Immobilised avidin resin
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Cobalt chelating resin, for the purification of 6X His proteins
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Concanavalin A (Con A) agarose consists of Con A coupled to 6% agarose by the cyanogen bromide method. Con A is a tetrameric metalloprotein lectin iso...
Fournisseur: G-Biosciences
Description: Immobilised Protein A and G are designed for binding the constant domains of immunoglobulin (Ig) molecules. Immobilised Protein A is coupled to 6% hig...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 296
no targeter for Bottom