Imprimer
Votre recherche pour: Pompes pour conteneur/transfert
96  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"96"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Merck
Description: Merck offers a broad variety of withdrawal systems that are tailor-made for barrels and drums. They are designed to ensure safe, easy and efficient so...
Numéro de catalogue: (99907.010)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Specially developed solvent withdrawal system for inert gas pressurizing.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (99901.010)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Specially developed solvent withdrawal system with manual pressure build-up for VWR® returnable 10 L stainless steel barrels.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (99900.001)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Specially developed solvent withdrawal system with manual pressure build-up for VWR® returnable 10 and 30 L stainless steel barrels.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (99907.030)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Specially developed solvent withdrawal system for inert gas pressurizing.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (99901.030)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: Specially developed solvent withdrawal system with manual pressure build-up for VWR® returnable 30 L stainless steel barrels.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Avantor Fluid Handling
Description: Economical siphon pumps are ideal for a variety of fluids.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Pompe refoulante manuelle pour le remplissage, le transvasement et la vidange de jerricans et de fûts. Le piston à main produit une surpression qui po...
Numéro de catalogue: (300-0359)
Fournisseur: BÜRKLE
Description: La pompe OTAL® avec tube de refoulement jetable en PE, à usage unique. Avec les pompes OTAL®, le fluide à transvaser n'entre en contact qu'avec le tub...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BÜRKLE
Description: La pompe vide-fût inox (1.4301) est adaptée au transvasement de liquides inflammables. Etant conductrice, la pompe vide-fût satisfait avec le lot anti...
Fournisseur: KNF
Description: These diaphragm liquid pumps work quietly and with little vibration to pump neutral and aggressive liquids. Application: Transferring liquids.
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Pompes pour conteneur, en PP, avec tuyau de vidange rigide ou tuyau de vidange en PVC souple avec robinet d'arrêt. Décantation simple et rapide des li...
Numéro de catalogue: (BURK5763-0301)
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Barrel pump is used for highly flammable hydrocarbons such as ethanol, benzene, butanol, isopropanol, kerosene, methanol and many more.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (BURK5763-0100)
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Barrel pump is used for light viscous mineral oil products such as diesel, fuel oil, hydraulic fluid, machinery, motor oil and many more.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BÜRKLE
Description: Le tube d'aspiration téléscopique s'adapte à la hauteur de réservoir lors de l'installation de la pompe à main. Ceci garantit une purge de qualité et ...
Fournisseur: BÜRKLE
Description: These drum pumps are suitable for highly aggressive acids and alkalis, such as sulphuric acid, nitric acid, hydrofluoric acid, sodium hypochlorite and...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 96
no targeter for Bottom