Imprimer
Système de culture à rouleaux pour mini-flacons pour paillasse, Wheaton®
Fournisseur: DWK Life Sciences
WHEATON®
734-1164EA 2570 EUR
734-1164 734-1166 734-1165
Système de culture à rouleaux pour mini-flacons pour paillasse, Wheaton®
Agitateurs à rouleaux pour culture cellulaire
Le système de culture à roller pour petits flacons est conçu pour les mélanges et les agitations à petite échelle. Il permet des applications pour les flacons à sérum de 30 ml ou plus, les flacons pour milieux de 100 - 125 ml ou les tubes de culture de 38×200 mm pour la croissance et l'observation d'embryons de poulet ou de rat. Sa taille compacte le rend idéal pour les laboratoires avec un espace limité et pour une utilisation dans des incubateurs standard et des chambres froides. Chaque unité à un plateau peut accueillir au minimum quatre flacons.
W×D×H: 320×325×180 mm.
Weight: 8 kg.
Attention: Use in an environment rich in carbon dioxide might necessitate more frequent replacement of motor brushes. Not to be used in temperatures exceeding +40 °C.