Imprimer
Votre recherche pour: Échantillonneurs d'air
27  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: Merck
Description: Echantillonneur d'air pour usages en salle blanche, en industries pharmaceutique et agroalimentaire et dans les hôpitaux. Fabriqué en aluminium anodis...
Fournisseur: Merck
Description: Highest collection efficiency and safety in isolators and rabs with up to four sampling points.
Fournisseur: Merck
Description: Le MAS-100 NT Ex® combine les caractéristiques du MAS-100 NT® avec celles requises pour les zones présentant une atmosphère explosive.
Fournisseur: Merck
Description: Several EPA and ASTM methods require a polyurethane foam (PUF) cartridge for monitoring semi-volatiles in stack, ambient, indoor, and workplace atmosp...
Fournisseur: Merck
Description: The MAS-100 Iso NT® is a high-performance instrument based on the impaction principle. The head (using standard 90 mm Petri dishes) can be installed a...
Numéro de catalogue: (1.09227.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Le MAS-100 Eco® combine plusieurs avantages de la série MAS-100. Pour l'échantillonnage d'air dans les industries agroalimentaire.
UOM: 1 * 1 Pce
MSMD
Numéro de catalogue: (24865.)
Fournisseur: Merck
Description: This low flow pump is lightweight (4 oz.) and compact (7" H) with a flame-retardant case, fitting easily into your shirt pocket. The adsorbent tube co...
UOM: 1 * 1 Un.
Fournisseur: Merck
Description: The OSHA Versatile Sampler (OVS) is a unique tube design with the adsorbent and filter combined in one tube for collection of both vapors and aerosols...
Numéro de catalogue: (1.17103.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Le MAS-100 VF® utilise des boîtes de Petri standard pour contrôler la qualité de l'environnement. Son réglage électronique de la vitesse garantit...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le SAS Super ISO 100 et le SAS Super ISO 180 se différencient par le débit d'air ; le choix de l’un ou de l’autre dépend de l’application prévue et pe...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le SAS Super IAQ offre la même efficacité que celle obtenue par les tests de prélèvement effectués par le CAMR-UK (centre de microbiologie appliquée e...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Les instruments SAS Super Isolator (disponibles avec des débits d'air de 100 l/min ou de 180 l/min) ont été conçus pour la surveillance spéc...
Fournisseur: VWR Collection
Description: SAS Super Pinocchio CR est un échantillonneur d'air compact par impaction sur gélose conçu pour tester la qualité de l'air comprimé et des gaz utilisé...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le SAS Pinocchio Super II est un préleveur d'air microbien par impactage permettant de tester la qualité microbiologique de l'air et des gaz comprimés...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Le contrôle de l'environnement dans les salles propres est un élément essentiel et déterminant de la chaîne de production pour les entreprises de fabr...
Fournisseur: VWR Collection
Description: SAS Super est un système complet pour le prélèvement microbiologique de l'air: les instruments assurent un échantillonnage actif de l'air sur une ou d...
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom