Imprimer
Agitateurs pour microplaques, mini, SSM5
Fournisseur: Cole Parmer
444-0120EA 1280 EUR
444-0120
Agitateurs pour microplaques, mini, SSM5
Agitateurs Agitateurs pour microplaques
Pour une utilisation avec des plaques de microtitration et des microtubes à centrifuger. Le plateau en aluminium est recouvert d'un revêtement spécial permettant de maintenir en place quatre plaques maximum. La vitesse élevée associée à une très petite amplitude orbitale génère le mouvement de vibration nécessaire au mélange de très petits volumes contenus dans les puits ou microtubes. Réglage aisé de la vitesse et de la durée via l'écran numérique.
  • Sélection numérique de la durée et de la vitesse de mélange
  • Minuterie numérique avec alarme pour définir une durée de traitement en heures, minutes ou secondes, ou en mode continu
  • Conçu pour une utilisation dans des conditions contrôlées, à une température de 4 à 40 °C, en incubateur ou incubateur à CO₂
  • Protection antimicrobienne BioCote®
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 31
Informations de commande: Porte-tubes disponibles en option. Ils se fixent en toute sécurité à la plate-forme pour transformer l'agitateur en vortex.