Ce mélangeur/secoueur de laboratoire à plate-forme est particulièrement adapté à des applications d'extraction. Il possède un mécanisme d'agitation puissant mais silencieux, conçu pour une utilisation continue. La plate-forme comporte quatre rouleaux de maintien recouverts de caoutchouc pour s'adapter à tous les types de verrerie et est aisément réglable en hauteur et en largeur. Les agitateurs peuvent accueillir des béchers ou erlenmeyers (12×250 ml, 9×500 ml, 6×1000 ml ou 2×2000 ml). La vitesse est entièrement réglable numériquement pour assurer toute reproductibilité. Elle peut être maintenue durant de longues périodes d'utilisation.
- Support ajustable intégralement pour différents types et formats de flacons
- Réglage numérique de la vitesse jusqu'à 250 t/min avec démarrage progressif
- Utilisable à une température de 4 à 40 °C (80% d'humidité relative), dans un incubateur CO₂ ou une enceinte environnementale
- Minuteur numérique réglable en heures, minutes, secondes ou pour une opération continue, avec signal sonore
- Protection antimicrobienne BioCote®
Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 31