Imprimer
Votre recherche pour: Agitateurs incubateurs
51  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"51"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (444-0762)
Fournisseur: VWR Collection
Description: L'agitateur à bascule est associé à une chambre d'incubation pour former une unité de paillasse compacte. Le boîtier résistant aux éclaboussures protè...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VWR Collection
Description: Incubateurs à agitation avec un faible encombrement. Ces unités compactes présentent une conception empilable et une plage de température étendue, ce ...
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR® incubating/refrigerating 5000I/5000IR orbital shakers are designed for a variety of shaking and incubating applications, such as cell culture, so...
Numéro de catalogue: (444-0272)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Agitateur incubateur pour microplaques avec commande par microprocesseur qui peut accueillir quatre microplaques ou deux portoirs pour microtubes. Va...
UOM: 1 * 1 Pce
Waste Reducing
Numéro de catalogue: (444-7084)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Conçu pour un grand nombre d'applications d'agitation, par ex. cultures cellulaires, études de solubilité, suspensions bactériennes ou applications de...
UOM: 1 * 1 Pce
Waste Reducing
Numéro de catalogue: (444-0274)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Mini-agitateur d’incubation avec commande par microprocesseur, idéal les suspensions bactériennes, les hybridations, la coloration et la décoloration,...
UOM: 1 * 1 Pce
Waste Reducing
Numéro de catalogue: (444-0765)
Fournisseur: VWR Collection
Description: L'agitateur 3D est associé à une chambre d'incubation pour former une unité de paillasse compacte. Le boîtier résistant aux éclaboussures protège les ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Bains à sec agités pour microtubes, compacts et simples à utiliser avec blocs de microtubes interchangeables pour 24 ou 32 microtubes ou une plate de ...
Fournisseur: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Description: Les agitateurs incubateurs numériques à haute capacité associent une agitation orbitale à une incubation à usage universel pour une plus grande polyva...
Fournisseur: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Description: Solaris incubated refrigerated orbital shakers feature Peltier chillers, units have a compact footprint, are designed to fit on the benchtop, user pro...
Energy Efficient
Safer Human and Environmental Health New Product
Numéro de catalogue: (444-1122)
Fournisseur: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Description: Systèmes modulaires tout-en-un pour l'agitation, le mélange et le chauffage de récipients, pouvant être associés à tout agitateur de 5 kg, par exemple...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Description: Max Q™ HP combines incubated or refrigerated temperature with an orbital shaker.
Numéro de catalogue: (444-0938)
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Agitateur thermoshake compact avec vitesse et températures variables. Cet agitateur chauffant et refroidissant offre des fonctions de chauffage et de ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: IKA
Description: Agitateur incubateur facile à utiliser permettant un fonctionnement sans surveillance dans un environnement à température contrôlée. L'appareil est éq...
Fournisseur: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Description: Solaris incubated orbital shakers feature Peltier chillers, units have a compact footprint, are designed to fit on the benchtop, user programmability ...
New Product
Fournisseur: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Description: Solaris incubated orbital shakers feature Peltier chillers, units have a compact footprint, are designed to fit on the benchtop, user programmability ...
New Product
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 51
no targeter for Bottom