Imprimer
Votre recherche pour: Agitateurs magnétiques chauffants
35  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Agitateurs compacts avec plaque en vitrocéramique, offrant une excellente résistance aux produits chimiques. Les unités possèdent un affichage numériq...
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR® Advanced magnetic hotplate stirrers are designed to deliver accurate and repeatable results in all research, academic and industrial applications...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Designed for applications requiring exceptional accuracy, stability, and repeatability these magnetic hotplate stirrers are equipped with superior hea...
Numéro de catalogue: (442-0185)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Agitateur, Magnetic Hotplate Stirrer, VWR®, Prise EU, VMS-A, Matériau de la plaque: Acier inoxydable, Capacité de mélange max. H₂O: 10 L, Gamme de vitesse: 100 - 2000 min⁻¹
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Magnetic hotplate stirrers, designed to provide optimal heating performance, reliability, and exceptionally long product lifetime. Different models to...
New Product
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Agitateurs magnétiques à plaque chauffante avec boîtier résistant moulé sous pression qui protège les pièces internes. Le panneau de commande est prot...
Promotion
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Les agitateurs à plaque chauffante de la série AREC sont conçus pour offrir sécurité, fiabilité et les meilleures performances de chauffage et d'agita...
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Magnetic hotplate stirrers which connect effortlessly to the VELP Ermes cloud platform via secure Wi-Fi allowing monitoring of and control of the hotp...
Promotion
Numéro de catalogue: (442-1098)
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Description: Les agitateurs magnétiques avec plateau supérieur en alliage d'aluminium permettent une répartition uniforme de la chaleur et une bonne résistance chi...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: IKA
Description: Agitateurs compacts avec plaque en céramique résistant aux produits chimiques. Panneau de commande surélevé pour éviter au maximum de recevoir d'évent...
Fournisseur: IKA
Description: Agitateurs magnétiques de sécurité RET control-visc avec chauffage et une balance intégrée, adaptés à un fonctionnement sans surveillance. L'écran TFT...
Fournisseur: IKA
Description: Agitateurs magnétiques numériques compacts avec plaque en céramique résistant aux produits chimiques pour un contrôle précis de la température. Pannea...
Fournisseur: IKA
Description: Agitateurs magnétiques chauffants avec plaque chauffante en acier inoxydable ; les unités blanches possèdent une plaque en émail. Tous les modèle...
Numéro de catalogue: (442-0174)
Fournisseur: IKA LTD
Description: Agitateurs magnétiques chauffants avec plaque en acier inoxydable.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (SIMEVF8800)
Fournisseur: Industrial Physics
Description: This ceramic coated hotplate stirrer has high chemical and acid resistance.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (442-1314)
Fournisseur: IKA
Description: The RCT basic magnetic stirrer provides reliability, an exceptionally long product lifetime and the highest safety standards. RCT basic is suitable fo...
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom