Basés sur les agitateurs magnétiques multipositions Variomag Telesystem, ces bains à agitation sont particulièrement adaptés à une agitation à température contrôlée. Les unités possèdent 15 ou 60 positions d'agitation. Le modèle TELEMODUL 20 C (20 watts) possède quatre réglages de puissance: 25%; 50%; 75% et 100%. Il peut également mémoriser 3 programmes. Le modèle TELEMODUL 40 C dispose de dix réglages de puissance, de 10% à 100% et d'une interface RS232. Il fonctionne à 40 W et convient aux applications plus exigeantes, telles que les cultures bactériennes.
- Commande à distance à l'aide d'une unité de commande distincte
- Bain utilisable jusqu'à +60 °C
- Stabilité de température des bains de ±0,1 °C
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 68 (agitateur)
Informations de commande: Informations de commande: fourni avec le système d'agitation Variomag Telesystem, un choix de contrôleurs Telemodul, un support pour bain transparent et un thermostat avec pompe de circulation et contrôleur de température numérique