Imprimer
Agitateur magnétique à 3 postes, SB161-3
Fournisseur: Cole Parmer
Stuart®
442-0331EA 1230 EUR
442-0331
Agitateur magnétique à 3 postes, SB161-3
Agitateurs Agitateurs magnétiques multipostes
Agitateur magnétique multipostes accueillant aisément 3 béchers de 20 litres. Plaque en acier inoxydable avec agitation à commande électronique. Contrairement à l'aluminium, l'acier inoxydable ne produit pas de courants de Foucault, ce qui lui permet de générer une action d'agitation et de couplage très puissante.
  • Trois postes d'agitation contrôlés séparément
  • Aimants puissants pour un couplage magnétique efficace
  • Protection antimicrobienne BioCote®
Certifications: Classe de protection IP selon DIN EN 60529: IP 21
Information de livraison: fournis avec barreaux magnétiques 3×25 mm recouverts de PTFE