Imprimer
Pales d'agitation
Fournisseur: Cowie
COWI005.530.1EA 32.7 EUR
COWI005.530.1 441-9554 441-9553 441-9552 441-9551
Pales d'agitation
Agitateurs Axes d'agitation
En PTFE. Lame interchangeable. Tige et lame à commander séparément.
Lame interchangeable. Tige et lame à commander séparément.