Imprimer
Votre recherche pour: Minuteurs
93  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"93"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (609-0206)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Composé de dix boutons, ce minuteur permet une connexion directe pour une programmation plus rapide de la durée souhaitée. Divrses options de poses, t...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (609-0090)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Simultaneous programming of two different activities from 24 hours to 1 second.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (609-0208)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce minuteur est intégré à un tableau blanc avec marqueur et effaceur, ce qui permet de garder une trace du temps et d'autres informations essentielles...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (609-0190)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce minuteur monocanal peut être mis en mode 19 heures, 59 minutes ou 99 minutes, 59 secondes, et possède trois opérations essentielles pour faciliter ...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (609-0218)
Fournisseur: VWR Collection
Description: This user-friendly bench timer displays three different times simultaneously, counts down and alarms. It also functions as a stopwatch and a 'time of ...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (609-0211)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Grands chiffres (12,7 mm) pour une lecture aisée.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (609-0195)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Personalize with colored faceplates.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (609-0212)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Chronomètre à cristal de quartz avec grands chiffres LCD.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (609-0220)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce minuteur de laboratoire à trois canaux est idéal pour le contrôle qualité et les exigences expérimentales. Il signale les temps de séchage et d'inc...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (609-0233)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Calibrated timer developed with busy clinics and clinical labs in mind.
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ces minuteurs numériques permettent de définir simultanément 4 canaux séparés, dans toutes les combinaisons de compte à rebours ou compte progres...
Numéro de catalogue: (609-0139)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce chronomètre électronique comprend un calendrier et une horloge.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (620-2219)
Fournisseur: VWR Collection
Description: L×P×H : 235×25×254 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (609-0128)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Minuteur électronique monocanal avec mémoire et certificat d’étalonnage.
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (620-2300)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Affichage de l’heure, de la température et de l’humidité depuis n’importe où
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (609-0229)
Fournisseur: VWR Collection
Description: This user-friendly and innovative 100-hour timer fulfills virtually every lab timing requirement. It has four countdown channels, a stopwatch channel,...
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 93
no targeter for Bottom