Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Interrupteurs programmables
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/14/18989914.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Numéro de catalogue: (609-1703)
Fournisseur:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Description:   Cet interrupteur numérique avec écran LCD est programmable, à la journée ou à la semaine, avec un générateur intégré. Il a le plus court intervalle d'...
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (MOIN8006SN)
Fournisseur:  MOINEAU
Description:   Time switch for 7-day programming.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (609-1701)
Fournisseur:  BACHMANN GMBH, ELEKTRO
Description:   Interrupteur à minuterie, Capacité de chronométrage: 24 heures, blanc, L×P×H: 121×74×76 mm
UOM:  1 * 1 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 3  de 3
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping