Imprimer
VWR® SD 820, Chemistry Diaphragm Vacuum Pumps, Self-drying for Moist Gases
Fournisseur: VWR
VWR®
181-0094EA 2240 EUR
181-0094
VWR® SD 820, Chemistry Diaphragm Vacuum Pumps, Self-drying for Moist Gases
Pompe Pompes à vide à membrane
Pompe à membrane à deux têtes et à fonctionnement à sec avec système de séchage automatique intégré. Cette pompe peut être utilisée pour une large gamme d’applications dans les laboratoires, en particulier lorsqu’un vide propre est requis et que des gaz humides doivent être pompés. Par exemple, elle peut servir dans les chambres de séchage à vide (pour séchage ou traitement par la chaleur des substances et des composants), ou avec des stérilisateurs à vapeur pour la stérilisation des instruments, récipients, filtres et textiles. Cette pompe peut être utilisée dans une large gamme d’applications en raison de sa grande résistance aux milieux agressifs. La pompe comprend une membrane recouverte de PTFE dotée d’un système d’optimisation de la tension breveté, ce qui permet à la pompe d’être plus petite et de prolonger la durée de vie de la membrane. Le système auto-séchant innovant permet de souffler le liquide condensé hors des têtes de pompe à haute vitesse lors de l’évacuation. Le vide dans la chambre à vide reste constant. Le cycle de séchage peut être ajusté aux exigences du processus individuel en utilisant trois variables. Après séchage, la pompe atteint un meilleur vide et est capable d’évacuer beaucoup plus rapidement que les pompes sans système de séchage.
  • Transfert et évacuation purs
  • Hautement compatible avec les vapeurs et gaz humides
  • Sans maintenance
  • Écologique
Débit à la pression atmosphérique.
Information de livraison: Comprend une pompe à membrane dotée d’un commutateur thermique, d’un fusible principal, d’un câble de connexion avec prise, et d’un raccord de tuyaux pour tuyaux de diamètre interne 10 mm.