Imprimer
Votre recherche pour: Jauges de vide
14  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: In-line gauge protector, gauge style: stainless steel case and movement, fill fluid: DI water plus 10% IPA, pressure range: 0-60 PSIG, port connection: 1/2" Flaretek® flared tube
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
Description: VACUU·VIEW vacuum gauge are chemically resistant ceramic diaphragm sensor for measurement in the rough vacuum range and it provides gas-independent pr...
Safer Human and Environmental Health
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
Description: La jauge DCP 3000 est une jauge de vide exceptionnelle équipée d'un grand écran éclairé. Le tout nouveau capteur de vide VSP 3000 est fondé ...
Numéro de catalogue: (181-1031)
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
Description: Versatile, accurate and robust vacuum gauge. Outstanding measurement accuracy thanks to its capacitive, anti-corrosive gauge head with excellent long-...
UOM: 1 * 1 Pce
Safer Human and Environmental Health
Numéro de catalogue: (181-0624)
Fournisseur: VACUUBRAND GMBH + CO
Description: Le DVR 2pro est un vacuomètre polyvalent entièrement électronique pour la plage de mesure allant de la pression atmosphérique à 1 mbar.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Description: The active gauge displays are a range of simple, low cost units for the measurement and control of vacuum from atmosphere to 10-9 mbar.
Numéro de catalogue: (619-0222)
Fournisseur: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Description: Active Inverted Magnetron gauge is a combined unit of the gauge-head and controller. This gauge operates as a cold cathode ionisation gauge, in which ...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Description: Model APG.
These gauges have a measuring range from atmosphere to 1×10⁻⁴ mbar and combine the gauge head and controller in one compact active un...
Numéro de catalogue: (EDWAD39591500)
Fournisseur: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Description: This Active Digital Controller (ADC) is a compact single gauge controller with automatic recognizes compatible Edwards gauges, loads the appropriate l...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (EDWAD39700000)
Fournisseur: EDWARDS HIGH VACUUM (METTLER)
Description: TIC Instrument controller is a compact control with a large, clear graphical display, an intuitive user interface and serial communications.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Restek
Description: These vacuum gauges are made of stainless steel wetted surfaces with rear mount.
Numéro de catalogue: (181-9915)
Fournisseur: KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Description: Simple brass vacuum/pressure gauge for inclusion in vacuum lines to give coarse vacuum/pressure indication.
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Restek
Description: Vacuum/pressure gauge (−30" Hg/60 psi)
Numéro de catalogue: (NEUB2283-10-1000)
Fournisseur: NEUBERT VOLUM. GLASSWAERE
Description: It is complete with adapter on core NS 29/32 and suitable for work in the rough vacuum range.
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom