Imprimer
Votre recherche pour: Viscosimètres
36  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: SI Analytics
Description: Viscosimètres Cannon-Fenske pour des mesures automatiques dans les analyses de routine.
Fournisseur: SI Analytics
Description: Viscosimètre, for manual measurements, Ubbelohde, Calibré, Plage de mesure: 3 - 30 mm²/s, Constante: 0,03 K, Longueur: 290 mm, Ø int.: 0,84 mm, Volume: 15 − 20 ml
Fournisseur: SI Analytics
Description: Viscosimètres à flux inversé étalonnés avec des constantes.
Fournisseur: SI Analytics
Description: Étalonnés pour mesures automatiques, viscosimètres à niveau suspendu pour la détermination de la viscosité absolue et relative de liquides présentant ...
Fournisseur: SI Analytics
Description: Viscosimètres à niveau suspendu pour la détermination de la viscosité cinématique relative ou absolue.
Fournisseur: SI Analytics
Description: These Micro-Ostwald viscometers are available as calibrated for either manual or automatic measurements and uncalibrated models.
Fournisseur: SI Analytics
Description: Viscosimètres capillaires calibrés pour des mesures automatiques dans les applications de routine.
Fournisseur: SI Analytics
Description: Ubbelohde viscometers with suspended ball level used to determine the limit viscosity of polymers.
Fournisseur: IKA
Description: SBS (Steel Ball Bearing, Suspended) rotational viscometers extend a large part of the application spectrum of the IKA ROTAVISC device family.
Fournisseur: SI Analytics
Description: Viscosimètre, ViscoSystem®, AVC 370 OPT, Plage de mesure (temps d’écoulement): up to 999.99 s; resolution 0.01 s, 225×205×320 mm, 5,4 kg
Fournisseur: SI Analytics
Description: ViscoClock plus est une unité de chronométrage électronique pour les viscosimètres capillaires en verre, afin de déterminer la viscosité cinématique e...
Fournisseur: SI Analytics
Description: Viscosimètres à niveau suspendu pour la détermination de la viscosité relative de liquides présentant un comportement d'écoulement newtonien.
Fournisseur: SI Analytics
Description: Cannon-Fenske viscometers for manual measurements especially in routine analyses.
Fournisseur: SI Analytics
Description: Viscosimètres à niveau suspendu pour la détermination de la viscosité cinématique relative ou absolue.
Fournisseur: SI Analytics
Description: Viscosimètres à niveau suspendu pour la détermination de la viscosité relative de liquides présentant un comportement d'écoulement newtonien.
Numéro de catalogue: (SCOI285420030)
Fournisseur: SI Analytics
Description: L'auto-échantillonneur AVS Pro III a été développé pour la mesure de la viscosité dans des applications de l'industrie des polymères et du pétrole.
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom