Imprimer
Votre recherche pour: Bains à ébulition
7  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Description: Ces bains-marie sont conçus pour un fonctionnement continu avec de l'eau à plus de 90 °C. Ils sont équipés d'une cuve en acier inoxydable, d'un contrô...
Fournisseur: LAUDA
Description: Bain-marie pour évaporation à commande simple. Gamme de température de travail: 25 à 100 °C.
Fournisseur: GESTIGKEIT HARRY
Description: Can be universally employed as either an air, fluid or sandbath for heating many of the various receptactles in laboratory use, regardless of size or ...
Fournisseur: GESTIGKEIT HARRY
Description: Precision heating baths which can be used for fluid, oil, air or as a sandbath for continuous operation. They are very well suited for use with rotary...
Fournisseur: SELECTA
Description: Double skinned AISI 310 stainless steel tank with an exterior case of AISI 304 stainless steel. The heating elements embedded in INCOLOY heat and corr...
Numéro de catalogue: (HECH43180010)
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Description: The Thermostatic waterbath, CE certified is fully electronic wear-free temperature control with digital display. Temperature control with adjustable n...
UOM: 1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (NICK1026ER)
Fournisseur: NICKEL ELECTRO
Description: Fixed temperature baths with concentric ringed lids. The steam produced provides an effective source of heat for samples that may otherwise be thermal...
UOM: 1 * 1 Pce
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom