Imprimer
Votre recherche pour: Purificateurs d'eau
83  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"83"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce système est une solution compacte; directement à partir de l’eau de ville, il génère une eau EDI de type II. La qualité de l’eau de type II remplit...
Promotion
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce système de purification d’eau “deux appareils en un” est destiné aux laboratoires; à partir de l’eau de ville, il génère de l’eau ultra pure de typ...
Promotion
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce système d’eau de laboratoire compact et prêt à l’emploi constitue le choix idéal pour les utilisateurs qui ont besoin d’une quantité d’eau ultrapur...
Promotion
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce système de purification d’eau performant, muni d’une interface intuitive, est destiné aux laboratoires; à partir d’eau osmosée (technologie RO), d’...
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce puissant système de purification de l'eau de laboratoire intuitif et puissant procure de l’eau ultrapure supérieure et cohérente de type I et de ty...
Promotion
Numéro de catalogue: (171-2708)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce déminéralisateur se branche sur un robinet d'eau de ville et délivre instantanément de l'eau pure à résistivité élevée. La capacité d'échange d'une...
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Merck
Description: Un système intégré d'eau ultrapure et pure à la fois intelligent, pratique et écologique.
Fournisseur: Merck
Description: Milli-Q® IQ Element Water Purification and Dispensing Unit is designed to fit into your trace analysis workflow. The Milli-Q® IQ Element unit, combine...
Fournisseur: Merck
Description: Elix® Essential delivers Type 2 water customised to fit a broad range of research areas. It is designed to be fed from potable water and is the ideal ...
Fournisseur: Merck
Description: RiOs™ Essential systems are ideal for laboratories needing reliable, constant production of Reverse Osmosis, RO (Type 3) water from potable tap water....
Fournisseur: Merck
Description: Economical water system, producing CLRW (Clinical Laboratory Reagent Water) quality with a dispensing flow rate to analyser up to 2 l/min. For clinica...
Fournisseur: Merck
Description: Les systèmes Direct-Q® 3 ont été développés pour une utilisation simple et immédiate. L'eau ultrapure de type I est adaptée à la préparation...
Fournisseur: Merck
Description: Les systèmes d'eau ultrapure Synergy® sont parfaitement adaptés aux laboratoires ayant accès à de l'eau purifiée mais nécessitant une alimentation en ...
Fournisseur: MIELE
Description: Aqua purifier for two full or partial demineralisation cartridges. The casing made from white steel or stainless steel.
Fournisseur: Merck
Description: Purifies up to 3000 L/day with integrated storage, distribution and remote monitoring.
Fournisseur: Merck
Description: Reliable water purification for results reproducibility and lab productivity.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 83
no targeter for Bottom