Imprimer
Water stills, Aquatron®
Fournisseur: Cole Parmer
stuart®
171-1203EA 6520 EUR
171-1203 171-1204 171-1202
Water stills, Aquatron®
Purificateurs d'eau Distillateurs
Le fonctionnement des unités Aquatron® est complètement automatique, directement à partir d'une source d'eau potable. Par ailleurs, un kit de conversion d'alimentation en eau en option permet de raccorder le système à toute source d'eau prétraitée. Le système de contrôle du niveau de stockage de l'eau distillée convient à tout réservoir de collecte. Un condenseur à double serpentin et le système de chaudière combiné à un élément de chauffage gainé en silice VYCOR® fournissent une eau distillée apyrogène d'une qualité exceptionnelle (bien que l'eau distillée doive être testée). Ces distillateurs peuvent également être utilisés avec le filtre et les unités de désionisation pour lesquelles le kit de conversion d'alimentation en eau 171-1210 est nécessaire.
  • Fonctionnement complètement automatique
  • Peut être connecté à un système d'alimentation en eau potable ou prétraitée (kit de conversion nécessaire)
  • Fonctionne avec une source d'eau à faible pression ou de faible qualité
  • Coupure automatique en cas de problème d'alimentation en eau
  • Protection antimicrobienne BioCote®
La température et la présence de dioxyde de carbone absorbé ont une influence sur le pH, la conductivité et la résistivité. Les caractéristiques de l'appareil sont basées sur des tests réalisés à 20 °C avec de l'eau dépourvue de CO₂.
Il faut faire particulièrement attention pour obtenir de l'eau apyrogène, et l'eau distillée doit être testée avant utilisation.
Les éléments de chauffage du distillateur sont exclus de la garantie de trois ans et sont couverts pour 1000 heures d'utilisation.
Information de livraison: Supplied with wall mounting bracket (except A4000D).