Order Entry
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté
  MOLE10933059
 :  Molekula
 :  
Dichloro-2,6 phénolindophénol sel de sodium hydraté
  MOLE10933059
 :  Molekula
 :  
  1 * 25 g
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle for solids
  • Cdt:
    25 g
  • Seq:
    3308
  • Environmentally Preferable:
 : DPIP, 2,6-Dichloroindophenol sodium hydrate, DCIP, Sodium 4-(3,5-dichloro-4-oxocyclohexa-2,5-dienylideneamino)phenoxide hydrate, Sodium 2,6-dichloroindophenolate hydrate, Tillmans' reagent hydrate, 2,6-Dichloro-N-(4-hydroxyphenyl)-1,4-benzoquinoneimine sodium salt hydrate, 2,6-Dichloroindophenol, sodium salt hydrate, 2,6-Dichlorophenolindophenol sodium salt xhydrate
 :
 :290.08 g/mol (anhy)
 :210-640-4
 :1266615-56-8
 :620-45-1
 :C₁₂H₆Cl₂NNaO₂·xH₂O
 :MFCD00150014
 :> 300 °C