Imprimer
VWR®, Pissettes, col large ou étroit, gamme Standard
Fournisseur: VWR
VWR®
215-2500EA 36.2 EUR
215-2500 215-2498 215-2496 215-2497 215-2506 215-2529
VWR®, Pissettes, col large ou étroit, gamme Standard
Flacons Pissettes
En PE-BD, translucide, avec bouchon vaporisateur en PP coloré.
  • Bonne résistance chimique
  • Résistance thermique jusqu'à +80 °C
  • Bouchons avec code couleur pour une identification rapide
Économiques, souples et faciles à presser. À utiliser avec les solutions générales telles que l'eau, le savon, les acides dilués et les alcalis dilués. Tube de distribution à extrémité pointue en PP pour optimiser le retour du milieu.