Imprimer
Votre recherche pour: Cartouches filtrantes
91  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"91"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Cartouches filtrantes, VWR®, Filtre d'évent de 0,2 µm pour réservoir interne
Numéro de catalogue: (172-0017)
Fournisseur: Merck
Description: Cartouches filtrantes, IPAK Meta® polishing cartridge
UOM: 1 * 1 Pce
Fournisseur: Merck
Description: Cartouches de rechange pour systèmes à bac Milli-Q et Milli-RO 3- et 4- disponibles individuellement ou en kits de cartouches pratiques pour...
Numéro de catalogue: (SART5622504E1)
Fournisseur: Sartorius
Description: These filters are designed for biopharmaceutical industry from particle removal to bioburden reduction. They offer a defined retention performance by ...
UOM: 1 * 1 Pce
Bloqué
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Ces filtres peuvent être utilisés avec des produits photochimiques à base de solvants, sans passer par les étapes de pré-humidification.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Ces filtres à cartouche sont largement utilisés dans l'industrie chimique, électronique et des semi-conducteurs pour les applications de préfiltration...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: PFA cartridge filter housing is the compact design, space-saving, enabes hassle-free cartridge changeouts (for safety and cleanliness) and reduced exp...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: These cartridge filters have superior retention efficiency with rapid particle removal and microbubble control which facilitates faster bath startup a...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Ces filtres au point d'utilisation répondent aux besoins de filtration photochimique des volumes petits à moyens pour le développement positif et un u...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Photochemical filter with superior contaminant retention and low hold-up volume performance in sub-10 to 180 nm technology nodes.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Ces filtres à cartouche conviennent parfaitement pour les acides, bases, eaux de traitement, solvants, colorants pour écran plat et fabrication de pro...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: These disposable point of use filters are well suited for small to mid-volume process fluid filteration needs.
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Ces filtres à cartouche sont fabriqués en fluoropolymère pour le retrait constant des particules d'un grand nombre d'acides, de bases et d'autres prod...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: These point-of-use filters meet small to mid-volume photochemical filtration needs for positive developer and DI water applications. Both Optimizer® D...
Fournisseur: ENTEGRIS INC
Description: Ces filtres sont conçus pour éliminer de manière constante les particules d'une large gamme d'acides, de bases et d'autres matériaux de traitement. Pa...
Fournisseur: Merck
Description: Cartouches filtrantes, Progard 2 avec filtre de purge pour réservoirs en polyéthylène, anti-calcaire, charbon actif
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 91
no targeter for Bottom