Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Modèles de botanique
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/67/18944967.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Numéro de catalogue: (761-0135)
Fournisseur:  Binhold, Paul Lehrmittel
Description:   Ce modèle cellulaire de 20 cm de diamètre permettent d'explorer la structure des cellules végétales.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (763-0137)
Fournisseur:  Binhold, Paul Lehrmittel
Description:   Fagus silvatica. Ce modèle tridimensionnel d'une feuille de frêne grossie 1500×.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (761-0014)
Fournisseur:  Binhold, Paul Lehrmittel
Description:   Ces modèles agrandis d'une cellule animale et d'une cellule végétale serviront de supports pour expliquer les structures cellulaires et leurs différen...
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  Binhold, Paul Lehrmittel
Description:   Modèle pour l'enseignement, Blossem wild rape
Numéro de catalogue: (763-0138)
Fournisseur:  Binhold, Paul Lehrmittel
Description:   Ce modèle de la tige dicotylédone (haricots) est agrandie 250×.
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  Binhold, Paul Lehrmittel
Description:   Modèle pour l'enseignement, Colza (Brassica napus ssp. oleifera)
Numéro de catalogue: (761-0011)
Fournisseur:  Binhold, Paul Lehrmittel
Description:   Malus pumila. Représentation des sépales, des pétales, des carpelles et des étamines.
UOM:  1 * 1 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 7  de 7
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping