Imprimer
Votre recherche pour: Modèles de biologie moléculaire
45  les résultats ont été trouvés
SearchResultCount:"45"
Sort Results
Vue liste Vue simple
Évaluez le résultat de cette recherche
Numéro de catalogue: (EDVO1500)
Fournisseur: EDVOTEK EUROPE LTD
Description: Ces billes de couleur permettent der représenter les bases d'ADN de Watson-Crick: A, T, G, C.
UOM: 1 * 100 Pce
Numéro de catalogue: (764-0052)
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Description: Modèle moléculaire de sucrose.
UOM: 1 * 1 SET
Source d'approvisionnement du marché Il s'agit d'un élément MarketSource. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Description: Ensembles d'atomes pour montrer les différents types de structures cristallines.
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Description: Molymod est un système d'origine unique à double graduation de modèles moléculaires haute qualité.
Numéro de catalogue: (SPIRMKS-122-10)
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Description: Modèle moléculaire d'ADN compact incluant dix paires de bases.
UOM: 1 * 1 SET
Source d'approvisionnement du marché Il s'agit d'un élément MarketSource. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Description: Long flexible links for double or triple bonds
Numéro de catalogue: (761-0107)
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Description: Cet ensemble est conçu pour l'apprentissage des structures phosphatées de purine, pyrimidine et d'oxyribose ainsi que leurs relations dans l'ADN.
UOM: 1 * 1 SET
Source d'approvisionnement du marché Il s'agit d'un élément MarketSource. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
Numéro de catalogue: (761-0114)
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Description: Quatre configurations d'orbitales moléculaires: Benzène, éthane, éthylène et acétylène.
UOM: 1 * 1 SET
Source d'approvisionnement du marché Il s'agit d'un élément MarketSource. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
Numéro de catalogue: (761-0113)
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Description: Modèle ouvert pour faire des structures biochimiques de base.
UOM: 1 * 1 SET
Source d'approvisionnement du marché Il s'agit d'un élément MarketSource. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
Numéro de catalogue: (763-0132)
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
Description: Model of HIV virus enlarged 1 million. times. The model shows the different parts of the virus, including the RNA complex. Height 18 cm. Diam. 12 cm.
UOM: 1 * 1 Pce
Source d'approvisionnement du marché Il s'agit d'un élément MarketSource. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Description: Mini modèles moléculaires d'ADN avec acides nucléiques, molécules de sucre à cinq côtés et molécules de phosphate de forme pyramidale.
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
Description: Modèles moléculaires spécialement conçus pour montrer les atomes et liaisons les plus courants.
Numéro de catalogue: (BINH1013869)
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
Description: This meiosis model series shows the ten stages of meiosis on the basis of a typical mammal cell at an enlargement of approximately 10000 times. The th...
UOM: 1 * 1 Pce
Source d'approvisionnement du marché Il s'agit d'un élément MarketSource. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
Numéro de catalogue: (761-0016)
Fournisseur: Binhold, Paul Lehrmittel
Description: Modèle pour l'enseignement, Modèle de double hélice d'ADN, 310×90×90 mm
UOM: 1 * 1 Pce
Source d'approvisionnement du marché Il s'agit d'un élément MarketSource. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
Numéro de catalogue: (764-0058)
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Description: Modèle moléculaire de polypeptide.
UOM: 1 * 1 SET
Source d'approvisionnement du marché Il s'agit d'un élément MarketSource. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.
Fournisseur: SPIRING ENTERPRISES LTD.
Description: Sets de différents modèles, avec une tenue solide, même pour les grandes molécules.
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
1 - 16 of 45
no targeter for Bottom