Imprimer
Bouchons d'oreille réutilisables, KLEENGUARD* H20
Fournisseur: Kimberly-Clark
111-0479EA 102 EUR
KIMB67220 KIMB67221
Bouchons d'oreille réutilisables, KLEENGUARD* H20
Bouchons d'oreille réutilisables standard dotés d'une tige unique plus épaisse pour une insertion et un retrait faciles. Trois bords souples rabattables pour s'adapter au conduit auditif.
  • Tige rigide pour une meilleure préhension
  • Couleur marquée pour une vérification simplifiée de la conformité et une meilleure visibilité
  • Bouchons d'oreilles lavables et ne contiennent ni latex ni silicone
RSB: 25 dB
Certifications: EN 352-2
Conditionnement: Individuel par mesure d'hygiène.
Attention: * Taille unique.