Imprimer
Pipette aspirante, Corning®
Fournisseur: Corning
Corning® Costar® Corning®
734-1997EA 470.32 EUR
734-1997
Pipette aspirante, Corning®
Pipettes Pipettes d'aspiration
Ce dispositif d'aspiration est utilisé pour le retrait des liquides de différents récipients de laboratoire. Il est conçu pour une utilisation avec un système à vide interne. L'aspirateur assure un contrôle précis du bout des doigts de l'aspiration et constitue une excellente alternative à l'utilisation des pipettes Pasteur en verre pour l'élimination du surnageant.
  • Conçue pour un ajustement confortable dans les deux mains
  • Peut être utilisée avec différents appareils de collecte
Conçue pour une utilisation avec une pompe à vide ou un système à vide interne, ainsi qu'un récipient de collecte adapté
Information de livraison: fourni avec une pièce à main, un œillet pour la fixation de l'accessoire et un adaptateur monocanal pour les pointes de pipettes jetables (de 1 à 200 µl). Un adaptateur 8 canaux est disponible séparément.