Couvercles pour dessiccateurs, avec bouton
: Brand
En verre borosilicaté 3.3
- SeqTypeDimension nominaleHauteurØ ext.Cdt
- BRND656316563101Avec bouton, Novus150 DN98 mm215 mm11 * 1 ST137,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - BRND656386563802Avec bouton, Novus200 DN107 mm270 mm11 * 1 ST135,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - BRND656436564303Avec bouton, Novus250 DN122 mm320 mm11 * 1 ST152,00 €
Specifications
Environmentally Preferable