Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Criteria
  • Fournisseur
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Rechercher dans les résultats
Affiches
https://be.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/68/18989668.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Vue liste Vue simple
Trier par:
Numéro de catalogue: (PROLMENDELWALL.)
Fournisseur:  VWR Chemicals
Description:   Affiche murale de Mendeleev.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (763-0147)
Fournisseur:  Binhold, Paul Lehrmittel
Description:   4-Colour poster mounted with wooded rods
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (763-0161)
Fournisseur:  Binhold, Paul Lehrmittel
Description:   The oversized nervous system chart is delivered with wooden rods for easy display.
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (763-0159)
Fournisseur:  Binhold, Paul Lehrmittel
Description:   Ce poster mural est fourni avec des tiges de bois et il garantit une excellente visibilité dans les salles de classe
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  Binhold, Paul Lehrmittel
Description:   Poster, Enseignement, Anatomical, the liver , 840×1180
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (763-0165)
Fournisseur:  Binhold, Paul Lehrmittel
Description:   Anatomical poster suitable for wall mounting of the three types of common muscle tissue. 840×1180 mm
UOM:  1 * 1 Pce
Fournisseur:  Binhold, Paul Lehrmittel
Description:   Poster, Enseignement, Anatomical, the nervous system, front view, 840×2000 mm
UOM:  1 * 1 Pce
Numéro de catalogue: (763-0145)
Fournisseur:  Binhold, Paul Lehrmittel
Description:   The human skeleton anatomy poster is delivered with wooden rods for easy display.
UOM:  1 * 1 Pce
Call for Price
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec le numéro de catalogue VWR énumérés ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le service clientèle au 016-385 011
1 - 8  de 11
  1  2  Suivant 
A new look and a renewed commitment
Built on the features & resources you know, optimized with innovation from Avantor®. Our new brand symbolizes agility and our ability to adapt to customer needs.
Learn More Start Shopping