Imprimer
Plateau porte-pipettes
Fournisseur: Brand
Brand®
BRND768515EA 68.9 EUR
BRND768515
Plateau porte-pipettes
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux pour pipettes
Pipette tray made of PVC.
  • Nine oblong dividers
  • Open on one side
  • For small-volume pipettes