Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Poches de biopurification standard Flexboy®
Fournisseur: Sartorius
Standard Flexboy® Bioprocessing bags are designed for the preparation, storage and transport of biopharmaceutical solutions, intermediates and final bulk products. They provide a single-use alternative to traditional glass, stainless steel and rigid plastic carboys in a large variety of applications.
  • Sterilised by gamma irradiation
  • Cost effective and reduced risk of cross contamination
  • Flexible and high security of supply
  • Process safety and integrity
  • High sterility assurance level
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se souvenir de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Avec tuyaux en TPE
Capacity Désignation l×L Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
5 l Sacs prêts à l'emploi, film : 0,2 µm 332×376 mm 20 391-0209
50 l Sacs prêts à l'emploi, film : 0,2 µm 580×790 mm 10 391-0213
Avec tuyaux en TPE et capsules Sartopore® 2 stérilisées par radiation gamma
Capacity Désignation l×L Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
1 l Sacs prêts à l'emploi, film : 0,2 µm 155×299 mm 20 391-0207
With EVA tubes
Capacity Désignation l×L Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
0,05 l Ready to use bags 95×134 mm 20 SARTFFB102603
0,15 l Ready to use bags 85×205 mm 20 SARTFFB102877
0,5 l Ready to use bags 130×241 mm 20 SARTFFB103398
1 l Ready to use bags 155×299 mm 20 SARTFFB102606
5 l Ready to use bags 332×376 mm 20 SARTFFB102025
10 l Ready to use bags 300×621 mm 20 SARTFFB101974
20 l Ready to use bags 431×654 mm 20 SARTFFB101961
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité