Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
Flacons de laboratoire, ronds, avec bouchons à vis GL 45
Fournisseur: Brand
Verre borosilicaté de qualité 3.3 avec bouchon à vis en PP.
  • Très bonne résistance chimique
  • Bonne résistance thermique
  • Expansion thermique minimale donnant une résistance relativement élevée aux variations de température.
Rondes, avec graduations, filetage DIN GL 45,bagues anti-gouttes et bouchon à vis en PP bleu.
*Avec rebord en verre de forme spéciale pour un meilleur versement ; aucune bague anti-gouttes nécessaire
ISO 4796
Veuillez vous identifier afin de voir vos prix contrat et la disponibilté.
  Se rappeler de moi sur cet appareil
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Capacité Filetage Ø ext. Hauteur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
10000 ml GL 45 234 mm 410 mm 1 BRND122574
1000 ml GL 45 101 mm 225 mm 10 BRND122562
100 ml GL 45 56 mm 100 mm 10 BRND122538
20000 ml GL 45 300 mm 505 mm 1 BRND122578
2000 ml GL 45 136 mm 262 mm 10 BRND122564
25* ml GL 25 36 mm 70 mm 10 BRND122520
250 ml GL 45 70 mm 138 mm 10 BRND122548
5000 ml GL 45 186 mm 335 mm 1 BRND122570
500 ml GL 45 86 mm 176 mm 10 BRND122554
50 ml GL 32 46 mm 87 mm 10 BRND122528
Accessoires de rechange
Désignation Filetage Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Anneaux verseurs GL 32 10 BRND122662
Anneaux verseurs GL 45 10 BRND122664
Bouchons à vis GL 25 10 BRND122620
Bouchons à vis GL 32 10 BRND122628
Bouchons à vis GL 45 10 BRND122638
Générer des étiquettes code barres Format des étiquettes barre-code: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indiquez le numéro de lot. Ce champ est obligatoire. ( Si lot inconnu, mettre un "x" )
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Description Numéro de catalogue Availability Unité Votre prix Prix par Quantité