Imprimer
Burette compacte avec robinet en PTFE interchangeable, BLAUBRAND®
Fournisseur: Brand
BLAUBRAND®
612-7159EA 80.6 EUR
612-7159 612-7160 612-7161
Burette compacte avec robinet en PTFE interchangeable, BLAUBRAND®
Burettes
Borosilicate glass 3.3, class AS, DE-M marking.
  • Étalonné pour la distribution (TD, Ex)
  • Concept modulaire – tous les composants, y compris le robinet en PTFE, sont remplaçables
  • Bande Schellbach
Certifications: DIN EN ISO 385
Informations de commande: Burettes are also available on request with an individual certificate, a USP individual certificate or a DAkkS calibration certificate.
Information de livraison: Includes burette tube with Schellbach stripe, stopcock with precision tip and batch certificate.