Imprimer
Mesures avec bouchon à inclinaison
Fournisseur: Brand
BRND43088EA 110 EUR
BRND43088 BRND43055 BRND43066 BRND43078 BRND43058 BRND43070
Mesures avec bouchon à inclinaison
Bouchons mesureurs inclinés
Dispenser head made of borosilicate glass 3.3, with inscriptions in green enamel.
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent good temperature resistance
Automatic dispenser particularly suited for dispensing suspensions.
Informations de commande: Reservoir bottles available on request.