Imprimer
Tampons manuels, ultra fins, 7448, Scotch-Brite™
Fournisseur: 3M
Scotch-Brite™
115-3007EA 21.6 EUR
115-3007 115-1752
Tampons manuels, ultra fins, 7448, Scotch-Brite™
Lingettes Lingettes nettoyantes
Fabriqué en toile confortable, ce tampon est le tampon à main en carbure de silicium le plus fin du marché. Il est parfait pour les travaux de nettoyage léger et de finitions, et peut être utilisé à la main, avec un bloc tampon manuel ou sur une ponceuse électrique.
  • Fonctionne comme la laine d'acier de grade 00 sans déchiquetage, rouille ou éclatement
  • Le tampon s'adapte aux surfaces irrégulières et pénètre dans les coins sans perte de performance
  • Nettoie le métal, les composites et autres matériaux sans altérer le matériau de base
  • La toile non tissée résistante à la charge et à la chaleur offre une finition uniforme tout au long de la durée de vie du coussin