Les systèmes PRESTO® fonctionnent à des températures comprises entre –93 et +250 °C. Ils présentent une capacité de chauffage et de refroidissement élevée. Ces instruments peuvent compenser les réactions exothermiques et endothermiques par une vitesse importante. Ils présentent des débits élevés, une pression constante et une accumulation contrôlée de la pression de la pompe. Les variations de viscosité du liquide de contrôle de la température sont équilibrées de façon dynamique. Le contrôle interne permanent et les pompes autolubrifiantes garantissent une longue durée de vie. L'écran tactile intégré offre à l'utilisateur une vue claire des informations importantes. Contrôle du bout des doigts avec l'écran tactile. La présence d'interfaces multiples permet de contrôler à distance le système PRESTO® sur les réseaux et dans les systèmes de contrôle supérieurs. Le contrôle à distance sans fil du nouveau système PRESTO® peut être aisément effectué avec les produits WirelessTEMP.
- Contrôle du bout des doigts avec l'écran tactile couleur de 14,4 cm
- Jusqu'à trois niveaux d'utilisateurs avec gestion par mot de passe
- USB (hôte et dispositif), emplacement de carte SD et Ethernet
- Lorsqu'elles fonctionnent, les unités sont très silencieuses, à peine audibles
- Le système de remplissage est accessible par le haut
Débit max./pression max. :
A30: 25 L/min, 0,5 bar
A38/A41/W41: 0 to 50 L/min, 0,1 to 1,6 bar
A40/W40, A80/W80: 16 to 40 L/min, 0,3 to 1,7 bar
A45/A45t/W50/W50t: 35 to 76 L/min, 0,48 to 3,2 bar
A70: 0 to 40 L/min, 0,1 to 1,7 bar W91/W92 (t/tt): 26 to 80 L/min, 0,5 to 3,0 bar W91×/W92× (t/tt): 18 to 70 L/min, 0,8 to 5,5 bar
W93: 0 to 80 L/min, 0,1 to 3 bar W93x: 0 to 70 L/min, 0,1 to 5,5 bar.
Informations de commande: Fournis sans accessoires. Rendez-vous sur notre site web pour plus d'informations sur les accessoires.
Attention: Capacité de refroidissement à +200, +100, +20, 0, –10, –20, –30 et –40 °C. W91/W92/W93 (t/tt/x): capacité de refroidissement à +200, +100, +20, 0, –20, –40, –60 et –80 °C.