STC 100 est conçu pour le comptage rapide et précis des colonies de bactéries.
- Affichage graphique multifonctions du nombre de colonies (jusqu'à 999), moyenne, heure et date
- Confirmation sonore de chaque comptage
- Valeurs enregistrées sur une carte mémoire (en option)
Deux modes sont disponibles: le mode simple (comptage sur une boîte de Petri) et le mode multiple (compte jusqu'à 20 boîtes, la moyenne étant calculée et affichée en continu). L'instrument est équipé d'un support pour boîte de Petri sensible à la pression, ce qui le rend utilisable avec n'importe quel type de marqueur, stylo ou sonde. Il est également possible de raccorder un marqueur de comptage externe en option. Grâce au kit de communication, les valeurs mesurées peuvent être stockées avec la date et l'heure. De plus, il est possible d'ajouter l'identifiant ou le code-barres des échantillons (un lecteur est disponible en option) à la valeur mesurée.
Information de livraison: Livré avec loupe, marqueur standard, grille Wolffhügel, adaptateur pour boîtes de Petri 90 mm, câble avec prise universelle.