Tubes de culture, jetables, avec rebord, DURAN®
À propos de cet article
Soda-lime glass with straight rim.
For use in applications without high thermal loads.
Informations sur le produit
- RéférenceN° de fournisseurSeqCapacitéÉpaisseur de paroiHauteurØCdtDisponibilitéPrix
- SCOT231720184231720184014 ml0,80 mm75 mm9,75 mm814Connexion Pour la disponibilité1 * 814 ST1 * 814 ST - 67,50 €67,50 €Prix promotionnel pour les nouveaux clients1 * 814 ST67,50 €
Specifications
Environmentally Preferable - SCOT231720365231720365024 ml0,60 mm75 mm10 mm250Connexion Pour la disponibilité1 * 250 ST1 * 250 ST - 17,90 €17,90 €Prix promotionnel pour les nouveaux clients1 * 250 ST17,90 €
Specifications
Environmentally Preferable - SCOT231720862231720862036 ml0,55 mm75 mm11,75 mm1.000Connexion Pour la disponibilité1 * 1.000 ST1 * 1.000 ST - 74,60 €74,60 €Prix promotionnel pour les nouveaux clients1 * 1.000 ST74,60 €
Specifications
Environmentally Preferable - SCOT231720998231720998046 ml0,80 mm75 mm12,25 mm500Connexion Pour la disponibilité1 * 500 ST1 * 500 ST - 52,20 €52,20 €Prix promotionnel pour les nouveaux clients1 * 500 ST52,20 €
Specifications
Environmentally Preferable - SCOT231720965231720965057 ml0,55 mm75 mm12,25 mm500Connexion Pour la disponibilité1 * 500 ST1 * 500 ST - 37,40 €37,40 €Prix promotionnel pour les nouveaux clients1 * 500 ST37,40 €
Specifications
Environmentally Preferable - SCOT231720784231720784068 ml0,80 mm100 mm11,75 mm550Connexion Pour la disponibilité1 * 550 ST1 * 550 ST - 104,00 €104,00 €Prix promotionnel pour les nouveaux clients1 * 550 ST104,00 €
Specifications
Environmentally Preferable - SCOT231721883231721883078 ml0,80 mm150 mm10 mm250Connexion Pour la disponibilité1 * 250 ST1 * 250 ST - 39,20 €39,20 €Prix promotionnel pour les nouveaux clients1 * 250 ST39,20 €
Specifications
Environmentally Preferable - SCOT231721197231721197089 ml0,80 mm100 mm12,25 mm500Connexion Pour la disponibilité1 * 500 ST1 * 500 ST - 58,10 €58,10 €Prix promotionnel pour les nouveaux clients1 * 500 ST58,10 €
Specifications
Environmentally Preferable - SCOT2317214892317214891014 ml0,80 mm100 mm15,50 mm250Connexion Pour la disponibilité1 * 250 ST1 * 250 ST - 36,50 €36,50 €Prix promotionnel pour les nouveaux clients1 * 250 ST36,50 €
Specifications
Environmentally Preferable - SCOT2317210942317210941115 ml0,90 mm100 mm15,75 mm250Connexion Pour la disponibilité1 * 250 ST1 * 250 ST - 40,50 €40,50 €Prix promotionnel pour les nouveaux clients1 * 250 ST40,50 €
Specifications
Environmentally Preferable - SCOT2317212832317212831211 ml0,80 mm120 mm12,25 mm250Connexion Pour la disponibilité1 * 250 ST1 * 250 ST - 46,40 €46,40 €Prix promotionnel pour les nouveaux clients1 * 250 ST46,40 €
Specifications
Environmentally Preferable - SCOT2317219862317219861319 ml0,80 mm150 mm15,50 mm250Connexion Pour la disponibilité1 * 250 ST1 * 250 ST - 40,20 €40,20 €Prix promotionnel pour les nouveaux clients1 * 250 ST40,20 €
Specifications
Environmentally Preferable - SCOT2317221932317221931422 ml0,80 mm160 mm15,50 mm250Connexion Pour la disponibilité1 * 250 ST1 * 250 ST - 50,90 €50,90 €Prix promotionnel pour les nouveaux clients1 * 250 ST50,90 €
Specifications
Environmentally Preferable