Imprimer
VWR® Ultra-High Performance, Single-channel pipettes, mechanical, variable volume
Fournisseur: VWR
VWR® UHP VWR® Ultra-High Performance (UHP)
613-7063EA 380 EUR
613-7063 613-7078 613-7067 613-7066 613-1490 613-7065 613-7064 613-1628 613-7081 613-7080 613-1489 613-1488 613-6968 613-6966 613-5464 613-1492 613-1491 613-7069 613-7079 613-1493 613-7068 613-5467
VWR® Ultra-High Performance, Single-channel pipettes, mechanical, variable volume
Pipettes Pipetteurs
Les pipettes ultra haute performance VWR® offrent une précision, une exactitude, ainsi qu'une ergonomie, une légèreté et une durabilité éprouvées.
  • Réduction des forces exercées sur le piston
  • Compatibles avec les pointes universelles
  • Molette de réglage du volume à verrouillage automatique
  • Éjection de la pointe par levier et code couleur pour l'identification du volume
  • Étalonnage et entretien aisés en interne
  • Entièrement autoclavables