Order Entry
Fioles jaugées, classe B, Azlon®
Fioles jaugées, classe B, Azlon®
undefined
Fioles jaugées, classe B, Azlon®
  •  
    Capacité
    RN
    Hauteur
    Tolérance
    Cdt
  • 214-0121
    FDF124N
    100 ml
    14/23
    180 mm
    0,20 ± ml
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 44,90 €
    44,90 €
    1 * 1 ST
       44,90 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 214-0119
    FDF112N
    25 ml
    10/19
    115 mm
    0,08 ± ml
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 40,20 €
    40,20 €
    1 * 1 ST
       40,20 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 214-0120
    FDF118N
    50 ml
    10/19
    150 mm
    0,12 ± ml
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 43,00 €
    43,00 €
    1 * 1 ST
       43,00 €
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 214-0122
    FDF130N
    250 ml
    19/26
    235 mm
    0,30 ± ml
    1
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 63,00 €
    63,00 €
    1 * 1 ST
       63,00 €
    Specifications
    Environmentally Preferable