Le compteur de colonies SC6 plus est facile à utiliser. Il suffit de placer la boîte de Petri sur le support électronique et de toucher la boîte à l'aide d'un feutre pour marquer chaque colonie.
- Dispositif de comptage moyen et de comptage sensible à la pression
- Protection antimicrobienne BioCote® avec confirmation sonore
- Choix de la lumière ou fond sombre
Conçus pour toutes les applications de microbiologie, le SC6 plus assure un comptage rapide et précis des colonies de bactéries et de moisissures.
Information de livraison: Informations de livraison: Fourni avec deux réticules Wolffhuegel et des adaptateurs de centrage des boîtes afin de faciliter l'utilisation avec les boîtes de 50-90 mm.