Imprimer
VWR®, Plateau anti vibration
Fournisseur: VWR
VWR®
611-2536EA 1620 EUR
611-2536 611-5275
VWR®, Plateau anti vibration
Mobilier Tables
Granit poli. Quatre pieds absorbants amortissent la transmission des vibrations extérieures à cette plaque, ce qui la rend adaptée non seulement aux pesées de haute précision, mais aussi à la microscopie et à d'autres instruments délicats du même type.
Quatre pieds anti-vibrations empêchent la propagation des vibrations extérieures à la dalle; celle-ci convient non seulement à la pesée de précision, mais également à la microscopie et autres instruments délicats.