Imprimer
Pelle en deux parties pour denrées alimentaires
Fournisseur: Bürkle
BURK8300-2010EA 110 EUR
BURK8300-2010
Pelle en deux parties pour denrées alimentaires
Pelles et bêches
PP, white. This 2-part shovel is ideal for use in the food sector.
  • PP is easy to clean, smooth and pore-free
  • Can also be used for boiling products
  • Autoclavable at 121 °C
  • FDA approved