Imprimer
VWR®, Entonnoirs à tige longue
Fournisseur: VWR
VWR®
221-0204EA 25.4 EUR
221-0204 221-0205 221-0206 221-0207 221-0208
VWR®, Entonnoirs à tige longue
Entonnoirs Entonnoirs pour la filtration Entonnoirs filtrants
PTFE, blanc
  • Résistance à la température: –200...+280 °C
  • Inertie chimique totale
  • Finition interne ultra lisse, non adhérente
Ouverture conique avec sortie longue.