Order Entry
Capillaires pour gazométrie sanguine, VITREX®
Capillaires pour gazométrie sanguine, VITREX®
Fournisseur:  Vitrex Medical A/S
Certificats
undefined
Capillaires pour gazométrie sanguine, VITREX®
Fournisseur:  Vitrex Medical A/S
Informations sur le produit
  • Référence
    N° de fournisseur
    Seq
    Désignation
    Capacité
    Longueur
    Ø ext.
    Ø int.
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • 720-2299
    185013
    01
    Blood gas capillaries
    95  µl
    100 mm
    1,65 mm
    1,10 mm
    100
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 16,80 €
    16,80 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 100 ST
       16,80 €
    Spécifications :
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • MODU182613
    182613
    02
    Blood gas capillaries, Li Hep. (4× 250 pc.)
    130 µl
    75 mm
    2,3 mm
    1,6 mm
    1.000
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 228,00 €
    228,00 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 1.000 ST
       228,00 €
    Spécifications :
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • MODU183313
    183313
    03
    Blood gas capillaries, Li Hep. (4× 250 pc.)
    175 µl
    100 mm
    2,3 mm
    1,6 mm
    1.000
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 357,00 €
    357,00 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 1.000 ST
       357,00 €
    Spécifications :
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • MODU182013
    182013
    04
    Blood gas capillaries, Li Hep. (4× 250 pc.)
    220 µl
    125 mm
    2,3 mm
    1,6 mm
    1.000
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 198,00 €
    198,00 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 1.000 ST
       198,00 €
    Spécifications :
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 720-2298
    182513
    05
    Blood gas capillaries, Na Hep.
    130  µl
    75 mm
    2,3 mm
    1,6 mm
    250
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 45,60 €
    45,60 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 250 ST
       45,60 €
    Spécifications :
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 720-2297
    182413
    06
    Blood gas capillaries, Na Hep.
    175 µl
    100 mm
    2,3 mm
    1,6 mm
    250
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 44,80 €
    44,80 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 250 ST
       44,80 €
    Spécifications :
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
  • 720-2296
    182313
    07
    Blood gas capillaries, Na Hep.
    220 µl
    125 mm
    2,3 mm
    1,6
    250
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 49,40 €
    49,40 €
    Prix promotionnel pour les nouveaux clients
    1 * 250 ST
       49,40 €
    Spécifications :
    Accessories
    Specifications
    Environmentally Preferable
Frequently Bought Together