Imprimer
Bovine Serum Albumin (BSA)
Fournisseur: VWR
VWR®
422361VEA 258 EUR
422361V
Bovine Serum Albumin (BSA)
Protéines et Peptides
Albumine exempte de protéase pour applications RIA et ELISA, produite par choc thermique dans de l'acide octanoïque.
  • Sans protéase
  • Sans IgG
  • Humidité : 5%