Imprimer
VWR®, Dropping Bottles, PTFE
Fournisseur: VWR
216-0456EA 56.6 EUR
216-0456 216-0457
VWR®, Dropping Bottles, PTFE
Flacons Flacons compte-gouttes
En PTFE blanc.
  • Paroi flexible pour un usage facile
  • Bouchon à vis
  • Garantis résistant aux produits chimiques et inerte